Merck
CP53
Anty-ICAM-1 (Ab-2) mysie mAb (W-CAM-1)
liquid, clone W-CAM-1, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-CD54, anty-międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna, Anty-cząsteczka adhezji międzykomórkowej, anty-CD54
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
W-CAM-1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
W-CAM-1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Cell Inhibition Assays
Flow Cytometry
Frozen Sections (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunofluorescence
Immunoprecipitation (10 µL/mg protein lysate)
Paraffin Sections (not recommended))
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
Powiązane kategorie
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów Balb/c z mysimi komórkami szpiczaka p3-NS-1/Ag4-1 (NS1) (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białko ICAM-1 o masie ~85-115 kDa.
Rozpoznaje białko ICAM-1 o masie ~85-115 kDa w komórkach śródbłonka i tkance migdałków.
To mysie mAb anty-ICAM-1 (Ab-2) (W-CAM-1) zostało zatwierdzone do stosowania w testach hamowania komórek, FC, skrawkach mrożonych, immunoblottingu, IF, IP, skrawkach parafinowych do wykrywania ICAM-1 (Ab-2).
Immunogen
Człowiek
Komórki Raji
Application
Testy inhibicji komórek (zobacz komentarze)
Cytometria przepływowa (patrz komentarze)
Skrawki mrożone (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunofluorescencja (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (10 µl/mg lizatu białkowego)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 10 mM PBS, 0,2% BSA, pH 7,4.
Preparation Note
Po pierwszym użyciu, podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania, jeśli jest to pożądane. Unikać zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki śródbłonka lub tkanka migdałków
Other Notes
Takami, S., et al. 1998. Circ.97, 721.
Craig, A.G., et al. 1997. Infect. Immun.65, 4580.
DeGraba, T.J. 1997. Neurology49, S15.
Elangbam, C.S., et al. 1997. Vet. Pathol. 34, 61.
McCormick, C.J., et al. 1997. J. Clin. Invest.15, 2521.
Acevedo, A., et al. 1993. Am. J. Pathol.143, 774.
De Fougerolles, A.R., et al. 1993. J. Exp. Med.177, 1187.
Fawcett, J., et al. 1992. Nature360, 481.
Vazeux, R. et al. 1992. Nature360, 485.
Boyd, A.W., et al. 1989. Blood73, 1896.
To przeciwciało blokuje agregację linii komórkowych, w której pośredniczy ICAM-1 i blokuje homotypowe wiązanie oczyszczonych populacji aktywowanych limfocytów T i B oraz agregację mieszanych blastów komórek T i B. Hamuje adhezję limfocytów T do normalnych ludzkich komórek śródbłonka. Aktywacja indukowana przez kontakt komórka-komórka (mieszana reakcja limfocytów, aktywacja komórek B za pośrednictwem komórek T) jest znacznie zahamowana. Przeciwciało to blokuje również elementy obu ramion efektorowych układu odpornościowego (funkcję komórek cytotoksycznych i produkcję Ig). Zgłaszano, że przeciwciało to działa w badaniach immunofluorescencji i cytometrii przepływowej. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CP53-100UG04055977221008