Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
biological source
rabbit
form
lyophilized
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA
Flow Cytometry
Immunoblotting
Immunofluorescence
Immunohistochemistry
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Cytometria przepływowa (patrz komentarze)
Immunoblotting (zobacz komentarze)
Immunofluorescencja (zobacz komentarze)
Immunohistochemia (zobacz komentarze)
Immunoprecypitacja (zobacz komentarze)
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized solid |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source goat | biological source - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| contains ≤0.1% sodium azide as preservative | contains ≤0.1% sodium azide as preservative | contains ≤0.1% sodium azide as preservative | contains - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| NS01L-1ML | 04055977210019 |