Przejdź do
NS03L
Normalna surowica myszy
This Normal Mouse Serum is validated for use in ELISA, Flow Cytometry, Immunoblotting, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation for the detection of Mouse Serum.
Synonim(y):
Surowica myszy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
443,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
mouse
Form:
lyophilized
Shipped in:
ambient
443,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
form
lyophilized
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA
Flow Cytometry
Immunoblotting
Immunofluorescence
Immunohistochemistry
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Normalne surowice nośnikowe od zdrowych, nieimmunizowanych myszy.
Application
ELISA (patrz komentarze)
Cytometria przepływowa (patrz komentarze)
Immunoblotting (zobacz komentarze)
Immunofluorescencja (zobacz komentarze)
Immunohistochemia (zobacz komentarze)
Immunoprecypitacja (zobacz komentarze)
Physical form
Surowica liofilizowana. Liofilizowana z 250 mM chlorku sodu, 10 mM fosforanu sodu, pH 7,6.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowaną surowicę w 1 ml sterylnej wody destylowanej, od czasu do czasu delikatnie mieszając przez co najmniej 2 godziny w temperaturze 4°C. Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania lub schłodzić (4°C) z 0,1% azydkiem w celu krótkotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Other Notes
Przydatny jako środek blokujący w procedurach immunohistochemicznych lub jako kontrola negatywna dla specyficznych przeciwciał mysich. Aby użyć jako kontroli negatywnej w dowolnym zastosowaniu, należy przeprowadzić eksperymenty równolegle przy użyciu przeciwciała pierwotnego lub normalnej surowicy w tym samym stężeniu. Sygnał uzyskany z normalną surowicą wskazuje na niespecyficzną interakcję; każdy dodatkowy sygnał z pierwotnym przeciwciałem wskazuje na specyficzną interakcję przeciwciało-antygen. Zgłaszano również, że to przeciwciało działa w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunoblottingu, immunofluorescencji, immunohistochemii i immunoprecypitacji.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NS01LNS02LM5905
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
mouse
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
preservative
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
NS03L-1ML04055977210033
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product can be used as a replacement of Fc blocker in flow cytometry?
    1 answer
    1. This product is a normal mouse serum and may be used as an Fc blocker in flow cytometry applications. For more information, please see: https://www.sigmaaldrich.com/product/Normal-Mouse-Serum,EMD_BIO-NS03L
      Helpful?
  2. Which strain of mouse is used to derive the serum for product NS03L-1ML?
    1 answer
    1. The serum with catalogue number NS03L-1ML, is pooled from one strain only: Outbred non-swiss white mice, which are also known as Albino mice.