Przejdź do
869019-M
Normalna surowica królicza, liofilizowana stała
Synonim(y):
Normalna surowica królika
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized solid
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<0.05% Hemoglobin
storage temp.
−20°C
General description
Normalna surowica nośnikowa, wyprodukowana z połączonych partii surowic od zdrowych, nieimmunizowanych królików. Odpowiednie do stosowania w testach radioimmunologicznych.
Physical form
pH 6,5-8,0.
Preparation Note
Rozpuścić w 5 ml H₂O.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)