Przejdź do
NS02L
Normalna surowica kozia
This Normal Goat Serum is validated for use as a negative control in any application.
Synonim(y):
Normalna surowica, Serum kozie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
goat
Form:
lyophilized
Shipped in:
ambient
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
form
lyophilized
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(For use as a negative control in any application.)
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Normalne surowice nośnikowe od zdrowych, nieimmunizowanych kóz.
Application
Do stosowania jako kontrola negatywna w dowolnej aplikacji.
Physical form
Liofilizowana surowica.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowaną surowicę w 1 ml sterylnej destylowanej H₂O z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej 2 godziny w temperaturze 4°C. Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania lub schłodzić (4°C) z 0,1% azydkiem w celu krótkotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Other Notes
Surowica normalna jest dostarczana do użytku jako czynnik blokujący w testach immunologicznych lub jako kontrola negatywna dla dowolnego testu immunologicznego w połączeniu z surowicą poliklonalną marki Calbiochem. Aby użyć jako kontroli negatywnej, należy przeprowadzić eksperymenty równolegle przy użyciu przeciwciała pierwotnego lub normalnej surowicy w tym samym stężeniu. Sygnał uzyskany z normalną surowicą wskazuje na niespecyficzną interakcję; każdy dodatkowy sygnał z pierwotnym przeciwciałem wskazuje na specyficzną interakcję przeciwciało-antygen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NS01LNS03LG9023
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
-
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
goat
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
preservative
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vaskar Das et al.
Anesthesia and analgesia, 130(2), 525-534 (2019-02-26)
Metformin, an adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase activator, as well as a common drug for type 2 diabetes, has previously been shown to decrease mechanical allodynia in mice with neuropathic pain. The objective of this study is to determine if
Yuanyuan Ye et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 8(7), e1284-e1284 (2020-05-16)
Acephalic spermatozoa is an extremely rare type of teratozoospermia that is associated with male infertility. Several genes have been reported to be relevant to acephalic spermatozoa. Thus, more genetic pathogenesis needs to be explored. Whole-exome sequencing was performed in a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
NS02L-1ML04055977210026