Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Przewidywany termin wysyłki16 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 17 290,00 zł | ||
Przewidywany termin wysyłki16 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 17 290,00 zł | ||
Przewidywany termin wysyłki16 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 39 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
grade
ACS reagent
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.05% Water (H2O), ≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n25/D 1.365-1.367
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
solubility
42 g/L
density
0.735-0.738 g/mL at 25 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 42 g/L | solubility - | solubility - | solubility 42 g/L |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.05% Water (H2O), ≤1 ppm Peroxide (as H2O2) | impurities - | impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water | impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eter tert-butylowo-metylowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MX0819BA-38K | 04061839429857 |
| MX0819-30 | 04061839429833 |
| MX0819NK-38 | 04061839429871 |
| MX0819-3 | 04061839429826 |
| MX0819-5 | 04061839429840 |
| MX0819BA-40K | 04061839429864 |