Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
547,00 zł
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
215 nm, ≥40%, 235 nm, ≥55%, 240 nm, ≥60%, 255 nm, ≥85%, 260 nm, ≥90%, 280 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 215 nm Amax: ≤0.40, λ: 235 nm Amax: ≤0.26, λ: 240 nm Amax: ≤0.22, λ: 255 nm Amax: ≤0.07, λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Numeryczna symulacja spalania HCCI zasilanego benzyną + mieszanką eteru metylo-tert-butylowego..: W badaniu tym wykorzystano symulacje numeryczne do zbadania skutków dodania MTBE do benzyny w silnikach o zapłonie samoczynnym z homogenicznym doładowaniem (HCCI), podkreślając poprawę wydajności spalania i redukcję emisji (Dadapeer et al., 2022).
- INFLUENCE OF NANO CERIUM OXIDE IN EMISSION REDUCTION WITH METHYL TERT-BUTYL ETHER - GASOLINE BLENDS AT HCCI ENGINE: W artykule zbadano wpływ nanotlenku ceru na redukcję emisji w mieszankach benzyny z MTBE w silnikach HCCI, wykazując znaczną poprawę redukcji emisji (International Journal of Renewable Energy Research, 2023).
- Czujnik katalityczny Pt/Au Nanoparticles@Co3O4 do szybkiej analizy zanieczyszczeń eterem metylowo-sekrecyjno-butylowym w dodatku do benzyny z eterem metylowo-tert-butylowym...: Badania te przedstawiają czujnik oparty na nanocząstkach Pt/Au do wykrywania zanieczyszczeń MSBE w MTBE, oferując szybką i niezawodną metodę zapewnienia czystości dodatków do benzyny MTBE (Shi et al., 2022).
Analysis Note
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,0002 %
Woda: ≤ 0,01 %
Barwa: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0.0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescencja (jako chinina przy 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescencja (jako chinina przy 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmisja (przy 215 nm): ≥ 40 %
Transmisja (przy 235 nm): ≥ 55 %
Transmisja (przy 240 nm): ≥ 60 %
Transmisja (przy 255 nm): ≥ 85 %
Transmisja (przy 260 nm): ≥ 90 %
Transmisja (od 280 nm): ≥ 98 %
Absorbancja (przy 215 nm): ≤ 0.40
Absorbancja (przy 235 nm): ≤ 0,26
Absorbancja (przy 240 nm): ≤ 0,22
Absorbancja (przy 255 nm): ≤ 0.07
Absorbancja (przy 260 nm): ≤ 0,05
Absorbancja (od 280 nm): ≤ 0,01
Spełniają wymagania "Spektroskopii specjalnego zastosowania" zgodnie z ACS i Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.01% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity | impurities - | impurities ≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0001% Peroxide (as H2O2), ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.03% Water | impurities ≤0.05% Water (H2O), ≤1 ppm Peroxide (as H2O2) |
| vapor pressure 268 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 268 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 268 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 268 hPa ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eter tert-butylowo-metylowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
hcodes
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 366412-500G | 04061837014819 |
| 366412-100G | 04061837008443 |
| 1064122-3X0.2ML | 04061837842542 |