Przejdź do
1.01845
eter tert-butylowo-metylowy
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
MTBE, MTB, 2-metoksy-2-metylopropan, eter metylo-tert-butylowy, TBME
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
30 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5850,00 zł
185 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
216-653-1
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
55.3 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
268 hPa ( 20 °C)
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
Quality Level
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
240 nm, ≥60%, 255 nm, ≥85%, 280 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
solubility
42 g/L
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
application(s)
PFAS testing
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki LiChrosolv® zapewniają wysoki stopień przepuszczalności promieniowania UV, niską liczbę cząstek, niską kwasowość i zasadowość oraz niski poziom pozostałości po odparowaniu. Dzięki temu idealnie nadają się do powtarzalnych separacji.
Application
Przeznaczony do zastosowań HPLC i UHPLC-MS.
Używany jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny do analizy nukleotydów mikrobiomu jelitowego Drosophila u much przed analizą LC-MS.
Features and Benefits
  • przetestowana i określona przydatność dla UHPLC-MS i UHPLC-UV: dla elastyczności analitycznej
  • określona jakość w dodatniej i ujemnej w dodatniej i ujemnej jonizacji elektrorozpryskowej (ESI) i atmosferyczno-ciśnieniowej chemicznej jonizacji-spektrometrii mas (APCI-MS) dla najniższych granic wykrywalności i pewności analiz dla wszystkich ważnych trybów MS (test 1)
-ESI/APCI (+) < 2 ppb
-ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • najniższy profil zanieczyszczeń: dla linii bazowych wolnych od zakłóceń (test 2)
  • Mikrofiltrowany przez filtr 0,2 μm (test 3), aby zapewnić
długą żywotność filtrów i części mechanicznych systemów HPLC
- zmniejszone ryzyko zatkania kolumny
  • pakowane w butelki ze szkła borokrzemowego dla zminimalizowania zanieczyszczeń jonami metali
  • najniższe poziomy zanieczyszczeń metalami śladowymi dla minimalnego tworzenia adduktów jonów metali
-<5 ppb
  • najniższy poziom zanieczyszczeń glikolem polietylenowym (PEG) w linii rozpuszczalników UHPLC-MS (stosunek sygnału do szumu PEG S/N < 50)
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,8 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 2,0 mg/l
Woda: ≤ 0,02 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 240 nm): ≥ 60 %
Transmisja (przy 255 nm): ≥ 85 %
Transmisja (od 280 nm): ≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 µm
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
650560RTC000083PHR1560
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
assay
≥99.8% (GC)
assay
99.9%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
42 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eter tert-butylowo-metylowy
hcodes
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protocol for studying microbiome impact on host energy and reproduction in Drosophila
Gnainsky Y, et al.
STAR protocols, 3(2), 101253-101253 (2022)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101845918504027269060282
101845903004022536709529
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?