Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Katalizowana lipazą kinetyczna rozdzielczość nowych przeciwgruźliczych pochodnych benzoksazolu..: W badaniu wykorzystano eter tert-butylowo-metylowy w katalizowanej lipazą kinetycznej rezolucji pochodnych benzoksazolu, demonstrując jego zastosowanie w syntezie enancjomerycznie czystych związków ważnych dla chemii medycznej (Łukowska-Chojnacka i in., 2018).
- Chemoenzymatyczne podejście do syntezy enancjomerycznie czystego (S)-3-hydroksy-gamma-butyrolaktonu...: W badaniach opracowano chemoenzymatyczną metodę wykorzystującą eter tert-butylowo-metylowy do syntezy enancjomerycznie czystych związków, podkreślając jej użyteczność w produkcji ważnych chiralnych bloków budulcowych dla farmaceutyków (Lee et al., 2008).
- Oznaczanie roksatydyny w ludzkim osoczu metodą chromatografii cieczowej/spektrometrii mas z elektrorozpylaniem i zastosowanie do klinicznego badania farmakokinetycznego...: Badanie to wykazało zastosowanie eteru tert-butylowo-metylowego w przygotowaniu próbki do analizy roksatydyny w ludzkim osoczu, podkreślając jego rolę w badaniach farmakokinetycznych (Shin et al., 2007).
- Analiza aktywności 7-hydroksylacji kumaryny cytochromu P450 2A6 przy użyciu losowej mutagenezy: W pracy wykorzystano eter tert-butylowo-metylowy w badaniu aktywności enzymatycznej, wykazując jego skuteczność w testach biochemicznych z udziałem enzymów cytochromu P450 (Kim et al., 2005).
- Porównawcza selektywność kwasów tłuszczowych lipaz w reakcjach estryfikacji z glicerolem i analogami dioli w mediach organicznych: W badaniach wykorzystano eter tert-butylowo-metylowy do zbadania selektywności lipaz w reakcjach estryfikacji, ilustrując jego znaczenie w biokatalizie i przemysłowych zastosowaniach procesów enzymatycznych (Lee & Parkin, 2000).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| autoignition temp. 460 °C | autoignition temp. 460 °C | autoignition temp. 460 °C | autoignition temp. 705 °F |
| expl. lim. 1.5-8.5 % (v/v) | expl. lim. 1.5-8.5 % (v/v) | expl. lim. 1.5-8.5 % (v/v) | expl. lim. 15.1 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eter tert-butylowo-metylowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Produkty
Validated HPTLC method for mineral oil contamination in food, enabling quantification of paraffin oil in milk using HPTLC plates and TLC Explorer.