Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methanol, gradient grade OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O), ≤0.2 μeq/g Titrable base, ≤0.3 μeq/g Titrable acid, ≤10 ppm Acetone
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤203 nm
UV absorption
λ: 203 nm Amax: ≤1.00, λ: 205 nm Amax: ≤0.80, λ: 210 nm Amax: ≤0.25, λ: 220 nm Amax: ≤0.10, λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 250 nm Amax: ≤0.01, λ: 260 nm Amax: ≤0.005, λ: 300 nm Amax: ≤0.005
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the mobile phase during the reversed phase for high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis.
- To prepare the stock solution of Fluorescein dye.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Produkty
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
HPLC oddziela octan witaminy E, THC i CBD w produktach vape, zapewniając dokładną analizę dostępnych na rynku płynów vape.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MX0488-1 | 04061839429345 |
| MX0488-31 | 04061839429352 |
| MX0488-NP20 | 04061839429437 |
| MX0488-6 | 04061839429413 |
| MX0488P-1 | 04061839429635 |