Przejdź do
MAC138
Przeciwciało anty-Inntag 5 (IT5), klon R19/8-11/18
clone R19/8-11/18, from mouse
Synonim(y):
Pollen allergen Phl p 2, Phl p2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
R19/8-11/18, monoclonal
Application:
IF, IP, WB
Citations:
-
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
R19/8-11/18, monoclonal
species reactivity
Phleum pratense
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Alergen pyłku Phl p 2 (UniProt: P43214; znany również jako alergen Phl p II, Phl p 2) jest kodowany przez gen PHLPII w Phleum pratense (tymotka pospolita). Phl p2 wiąże się z IgE i wywołuje reakcje alergiczne u ludzi. Inntag 5 IT5 to mała domena białkowa Phelum pratense, która wykazuje silne determinanty strukturalne i nie generuje problemów z rozpuszczalnością in vivo i in vitro. Nie wykazano również, aby zagrażała kondycji komórek podczas nadekspresji i nie ma wykrywalnych efektów funkcjonalnych i lokalizacyjnych po połączeniu z różnymi białkami docelowymi. Chociaż Inntag IT5 ma podobną długość do znacznika Flag, nie wpływa na morfologię komórki i powoduje jedynie bardzo łagodny efekt w średnim rozmiarze krytycznym przy przejściu G1/S w porównaniu do znacznika Flag. Struktura Inntag IT5 opiera się na upakowanym beta-arkuszu.
Zaobserwowano ~40,2 kDa; obliczono 13,36 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Znakowany His rekombinowany fragment odpowiadający 96 aminokwasom łańcucha pyłkowego alergenu Phl p 2.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Inntag 5 (IT5) w zastosowaniach Western Blotting (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Inntag 5 (IT5) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Inntag 5 (IT5) w zastosowaniach immunofluorescencji (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Anti-Inntag 5 (IT5), klon R19/8-11/18 to mysie przeciwciało monoklonalne, które wykrywa Innocuous Inntag IT5 w oparciu o sekwencję alergenu pyłku PhIp2 i jest testowane pod kątem immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
Klon R19/8-11/18 wykrywa alergen pyłkowy Phl p 2 w lizacie z komórek HEK293 transfekowanych GFP-IT5.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez azydku.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in transfected HEK293/GFP-IT5 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 5 (IT5) in 10 µg of transfected HEK293/GFP-IT5 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAC140MABF918MABS1246
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
R19/8-11/18, monoclonal
clone
IT10-1, monoclonal
clone
8F12, monoclonal
clone
56, monoclonal
species reactivity
Phleum pratense
species reactivity
Ambrosia trifida
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG1κ
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAC13804054839240584
MAC138-25UL04054839421112