Przejdź do
MABF918
Przeciwciało anty-EAT-2, klon 8F12
clone 8F12, from rat
Synonim(y):
SH2 domain-containing protein 1B, EWS/FLI1-activated transcript 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8F12, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8F12, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SH2D1B(117157)
General description
15,26 kDa obliczone.
Białko 1B zawierające domenę SH2 (UniProt: O35324; znane również jako transkrypt 2 aktywowany przez EWS/FLI1, EAT-2) jest kodowane przez gen Sh2d1b (znany również jako Eat2, Eat2a, Sh2d1b1) u myszy. EAT-2 jest wewnątrzkomórkowym białkiem adaptorowym zawierającym domenę Src homology 2 (SH2) (aa 5-101), które jest związane z białkiem związanym z sygnalizacyjną cząsteczką aktywacji limfocytów (SLAM) (SAP). EAT-2 i SAP ulegają ekspresji w komórkach naturalnych zabójców (NK), a ich połączona ekspresja wydaje się być niezbędna dla komórek NK do zabijania nieprawidłowych komórek krwiotwórczych. Komórki NK pozbawione SAP lub EAT-2 wykazują częściowe defekty w cytotoksyczności, w której pośredniczą komórki NK, w stosunku do nieprawidłowych komórek krwiotwórczych, a poważniejsze defekty obserwuje się, gdy komórkom NK brakuje obu adaptorów. Odgrywa rolę w regulacji funkcji efektorowych komórek NK poprzez kontrolowanie transdukcji sygnału przez CD244/2B4. Proponuje się, aby działał jako inhibitor funkcji komórek NK, w których pośredniczy CD244, w tym cytotoksyczności i produkcji interferonu-gamma. Według doniesień, hamuje on naturalną cytotoksyczność i wydzielanie interferonu poprzez mechanizm obejmujący fosforylację tyrozyny na jego C-końcu. Wiąże się z fosforylowanymi receptorami CD84, SLAMF1, LY9 i CD244 i nie wiąże się z niefosforylowanym SLAMF1. Myszy pozbawione EAT-2 mają zwiększoną odpowiedź na aktywację komórek NK. EAT-2 ulega ekspresji na wszystkich etapach dojrzewania w komórkach NK oraz w makrofagach i komórkach dendrytycznych. EAT-2 ulega również ekspresji w śledzionie, grasicy, płucach, nerkach, sercu, okrężnicy i jelicie cienkim. (Ref.: Luis-Alberto Pérez-Quintero, L-A., et al. (2014). J. Exp. Med. 211(4); 727-742).
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane mysie białko 1B zawierające domenę SH2 (EAT-2) znakowane GST.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana EAT-2 (Perez-Quintero, L.A., et. al. (2014). J Exp Med. 211(4):727-42).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło EAT-2 w transfektantach YT-S wyrażających mysie EAT-2 i lizatach komórek YT-S typu dzikiego (dzięki uprzejmości Ming-Chao Zhong, Research Associate for Dr. Andre Veillette, Laboratory of Molecular Oncology, Clinical Research Institute of Montreal, Montreal, Quebec, Kanada).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła EAT-2 w zastosowaniach Western Blotting (Cruz-Munoz, M.E., et. al. (2009). Nat Immunol. 10(3):297-305; Guo, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 35(1):41-51; Perez-Quintero, L.A., et. al. (2014). J Exp Med. 211(4):727-42.
Anti-EAT-2, klon 8F12, nr kat. MABF918, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko 1B zawierające domenę SH2 (EAT-2) i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 8F12 wykrywa transkrypt 2 aktywowany przez EWS/FLI1 (EAT-2) w komórkach ludzkich i mysich.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be rat IgG2a.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2500339MABC535MABF920
clone
8F12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1E1-1-10, monoclonal
clone
1A9, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rat
biological source
goat
biological source
rat
biological source
rat
Gene Information
human ... SH2D1B(117157)
Gene Information
human ... SH2D1B(117157)
Gene Information
human ... BIRC2(329)
Gene Information
human ... SH2D1A(4068)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF91804054839415234