Przejdź do
MAC140
Przeciwciało anty-Inntag 10 (IT10), klon IT10
clone IT10-1, from mouse
Synonim(y):
Allergen Amb t V, Allergen Ra5G, Amb t 5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
IT10-1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IT10-1, monoclonal
species reactivity
Ambrosia trifida
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Alergen pyłku Amb t 5 (UniProt: P10414; znany również jako alergen Amb t V, alergen Ra5G, Amb t 5) wiąże się z IgE i wywołuje reakcję alergiczną u ludzi. Inntag IT10 to mała domena białkowa Ambrosia trifida (ambrozji olbrzymiej), która wykazuje silne determinanty strukturalne i nie generuje problemów z rozpuszczalnością in vivo i in vitro. Ponadto nie zagraża kondycji komórek podczas nadekspresji i nie ma wykrywalnych efektów funkcjonalnych i lokalizacyjnych po połączeniu z różnymi białkami docelowymi. Struktura Inntag IT10 opiera się na upakowanej konformacji beta-arkusza.
~33,7 kDa obserwowane; 8,06 kDa obliczone. Obserwowane 33,7 kD odpowiada 29,4 kDa GFP plus 4,3 kDa IT10. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Rekombinowany peptyd znakowany His odpowiadający 40 aminokwasom z Ambrosia trifida.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Inntag 10 (IT10) w zastosowaniach Western Blotting (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Inntag 10 (IT10) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Anti-Inntag 10 (IT10), klon IT10 to mysie przeciwciało monoklonalne, które wykrywa Innocuous Inntag IT10 oparty na sekwencji alergenu pyłku Abt t5 i jest testowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
Klon IT10-1 wykrywa alergen pyłkowy Abt t 5 w komórkach HEK293 transfekowanych GFP-IT10.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in transfected HEK293/GFP-IT10 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 10 (IT10) in 10 µg of transfected HEK293/GFP-IT10 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE670MAC115MABF2031M
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
IT10-1, monoclonal
clone
5E2.2, monoclonal
clone
8F6F9, monoclonal
clone
BCD1b3.1, monoclonal
species reactivity
Ambrosia trifida
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
guinea pig, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG1
isotype
IgG1κ
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAC14004054839240591
MAC140-25UG04054839421020