Przejdź do
MABS2067
Przeciwciało anty-HSD3B2, klon 6
clone 6, from mouse
Synonim(y):
3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 2, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type II, 3-beta-HSD II, 3-beta-HSD adrenal and gonadal type
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSD3B2(3284)
General description
Dehydrogenaza 3-beta-hydroksysteroidowa/izomeraza delta 5→4 typu 2 (UniProt: P26439; znana również jako dehydrogenaza 3-beta-hydroksysteroidowa/izomeraza delta 5→4 typu II, 3-beta-HSD II, 3-beta-HSD typu nadnerczowego i gonadalnego) jest kodowana przez gen HSD3B2 (znany również jako HSDB3B) (identyfikator genu: 3284) u człowieka. (Dehydrogenaza 3-beta-hydroksysteroidowa/izomeraza delta 5→4 typu 2 (UniProt: P26439; znana również jako dehydrogenaza 3-beta-hydroksysteroidowa/Delta 5→4-izomeraza typu II, 3-beta-HSD II, 3-beta-HSD typu nadnerczowego i gonadalnego) jest kodowana przez gen HSD3B2 (znany również jako HSDB3B) (Gene ID: 3284) u człowieka. Ludzie mają dwa izozymy HSD3B. HSD3B1 ulega ekspresji głównie w łożysku, gruczole sutkowym i prostacie oraz innych tkankach obwodowych, w tym skórze i tkance tłuszczowej, a HSD3B2 ulega ekspresji głównie w nadnerczach i gonadach. Wykazują one około 93% homologii sekwencji. 3-beta-HSD II jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym występującym na błonach mitochondriów i retikulum endoplazmatycznego. Ulega ekspresji w nadnerczach, jądrach i jajnikach. Jest to dwufunkcyjny enzym, który katalizuje oksydacyjną konwersję 5-ene-3-beta-hydroksy steroidu i oksydacyjną konwersję ketosteroidów. Odgrywa kluczową rolę w biosyntezie wszystkich klas steroidów hormonalnych. Mutacje w genie HSD3B2 powodują przerost nadnerczy, który charakteryzuje się nadmiarem androgenów, szybkim wzrostem somatycznym w dzieciństwie u obu płci z przedwczesnym zamknięciem nasad i niskim wzrostem osoby dorosłej. Łagodny niedobór HSD3B2 u hiperandrogenicznych kobiet jest związany z charakterystycznymi cechami zespołu policystycznych jajników, takimi jak insulinooporność i nadmierne wydzielanie hormonu luteinizującego (Ref.: Gomez-Sanchez, CE et al. (2017). Steroids 127; 56-61).
Zaobserwowano ~40 kDa; obliczono 42,05 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej dehydrogenazy 3-beta-hydroksysteroidowej / delta 5→4-izomerazy typu 2 (3-beta-HSD).
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Reprezentatywna partia wykryła HSD3B2 w aplikacjach immunohistochemicznych (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Analiza Western Blotting: Analiza: Reprezentatywna partia wykryła HSD3B2 w aplikacjach Western Blotting (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło HSD3B2 w ludzkich nadnerczach i skrawkach tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła HSD3B2 w aplikacjach ELISA (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Anty-HSD3B2, klon 6, nr kat. MABS2067, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa 3-beta-HSD II (HSD3B2) i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 6 specyficznie wykrywa HSDB32 w ludzkiej tkance. celuje w epitop z 14 aminokwasami z regionu N-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human adrenal gland tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HSD3B2 in human adrenal gland tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS2068MABN2416MMABC1213
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
clone
6, monoclonal
clone
4C1, monoclonal
clone
5F3, monoclonal
clone
10H8.1, monoclonal
Gene Information
human ... HSD3B2(3284)
Gene Information
human ... HSD3B1(3283)
Gene Information
human ... HSD17B10(3028)
Gene Information
human ... AMHR2(269)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated