Przejdź do
MABC1213
Przeciwciało anty-AMHR2, klon 10H8.1
clone 10H8.1, from mouse
Synonim(y):
Anti-Muellerian hormone type-2 receptor, Anti-Muellerian hormone type II receptor, AMH type II receptor, MIS type II receptor, MISRII, MRII
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10H8.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10H8.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AMHR2(269)
General description
Receptor hormonu antymüllerowskiego typu 2 (EC 2.7.11.30; UniProt Q16671; znany również jako receptor hormonu antymüllerowskiego typu II, receptor AMH typu II, receptor MIS typu II, MISRII, MRII) jest kodowany przez gen AMHR2 (znany również jako AMHR, MISR2) (identyfikator genu 269) u człowieka. Hormon anty-Müllera (AMH) lub substancja hamująca Müllera (MIS) jest homodimerycznym hormonem glikoproteinowym z rodziny TGF. AMH/MIS jest odpowiedzialny za regresję przewodów Müllera u męskich zarodków, jest również wytwarzany w męskich i żeńskich gonadach po urodzeniu i odgrywa rolę w folikulogenezie, dojrzewaniu komórek płciowych i funkcji gonad. AMH/MIS oddziałuje z pojedynczymi receptorami kinazy serynowo-treoninowej typu I (AMHR1/MISRI) i II (AMHR2/MISRII). AMHR1 ulega niemal wszechobecnej ekspresji, podczas gdy AMHR2 jest wykrywany głównie w gonadach i innych narządach układu rozrodczego. AMHR2 ulega ekspresji w większości ludzkich guzów komórek ziarnistych (GCT) i nabłonkowych raków jajnika (EOC). Ponadto ekspresja AMHR2 jest również zgłaszana w rakach piersi i prostaty. Ludzki AMHR2 jest wytwarzany z peptydem sygnałowym (a.a. 1-17), który jest usuwany potranslacyjnie, aby uzyskać dojrzały receptor z N-końcowym regionem zewnątrzkomórkowym (a.a. 18-149), domeną pojedynczej błony transbłonowej (a.150-170) i dużym regionem cytoplazmatycznym (a.a. 171-573), który zawiera domenę kinazy (a.a. 203-518; a.a. 230 miejsce wiązania ATP; a.a. 333 miejsce akceptora protonów; a.a. 209-217 miejsce wiązania ATP).
Zaobserwowano ~60 kDa. Obliczono 62,75/52,24/51,83 kDa (izoforma 1/2/3). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowana ludzka domena zewnątrzkomórkowa AMHR2 znakowana GST.
Application
Wykryj AMHR2 przy użyciu tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-AMHR2, klon 10H8.1, nr kat. Nr kat. MABC1213, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 10H8.1 celuje w zewnątrzkomórkowy epitop obecny we wszystkich trzech splicingowanych izoformach ludzkiego receptora AMH typu II (AMHR2) zgłoszonych przez UniProt (Q16671).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AMHR2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502489SAB4502960ZRB1722
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
clone
10H8.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1N11, recombinant monoclonal
Gene Information
human ... AMHR2(269)
Gene Information
human ... PTH(5741)
Gene Information
human ... TGFBR2(7048)
Gene Information
human ... TGFBR2(7048)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC121304054839057212