Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4C1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSD3B1(3283)
General description
Immunogen
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła HSD3B1 w zastosowaniach ELISA (Gomez-Sanchez, C.E., et. al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył HSD3B1 w lizacie tkanki ludzkiego łożyska w zastosowaniach Western blotting.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła HSD3B1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Gomez-Sanchez, C.E., et. al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła HSD3B1 w zastosowaniach Western Blotting (Gomez-Sanchez, C.E., et. al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected HSD3B1 in human placenta tissue sections.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse |
| Gene Information human ... HSD3B1(3283) | Gene Information human ... HSD3B1(3283) | Gene Information human ... HSD3B2(3284) | Gene Information human ... HSD3B7(80270) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone 4C1, monoclonal | clone polyclonal | clone 6, monoclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABS2068-100UG | 04054839551055 |
| MABS2068-25UG | 04054839551062 |