MABN2416M
Anti-HSD17B10 Antibody, clone 5F3
clone 5F3, from mouse
Synonim(y):
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 10, 17-beta-HSD 10, 3-hydroxy-2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase, 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II, Endoplasmic reticulum-associated amyloid beta-peptide-binding protein,
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD17B10(3028)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HSD17B10 in Immunocytochemistry applications (Frackowiak, J., et. al. (2001). Brain Res. 907(1-2):44-53).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSD17B10 in Western Blotting applications (Frackowiak, J., et. al. (2001). Brain Res. 907(1-2):44-53).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1:1,000 dilution from a representative lot detected HSD17B10 in human placenta and human breast cancer tissues.
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HSD17B10 in 10 µg of HEK293T cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1