Przejdź do
MABE441
Przeciwciało anty-HJURP, klon 144K/B1
clone 144K/B1, from mouse
Synonim(y):
Holliday junction recognition protein, 14-3-3-associated AKT substrate, Fetal liver-expressing gene 1 protein, Up-regulated in lung cancer 9, HJURP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
144K/B1, monoclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
1
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
144K/B1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HJURP(55355)
General description
Białko rozpoznające połączenie Hollidaya (HJURP) jest również znane jako substrat AKT związany z 14-3-3 (FAKTS), białko genu 1 eksprymującego wątrobę płodu (FLEG1) i białko regulowane w górę w raku płuc 9 (URLC9). HJURP jest białkiem centromerycznym, które działa jako specyficzny chaperon dla CENPA i jest wymagane do włączenia nowo zsyntetyzowanych cząsteczek CENPA do nukleosomów w replikowanych centromerach. HJURP ulega wysokiej ekspresji w grasicy, jądrach i w wielu próbkach raka płuc, przy niższych poziomach stwierdzanych w łożysku, jelicie cienkim, wątrobie, mięśniach szkieletowych i okrężnicy.
~90 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu HJURP.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała HJURP w ekstrakcie jądrowym HeLa (Ana Losada, CNIO, Madryt, Hiszpania).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia immunoprecypitowała HJURP w lizacie komórek HEK293 (Ana Losada, CNIO, Madryt, Hiszpania).
Wykryj białko rozpoznające połączenie Hollidaya za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-HJURP, klonu 144K/B1 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IP.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HJURP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1303489HPA008436MABN2456
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
144K/B1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1B6, monoclonal
Gene Information
human ... HJURP(55355)
Gene Information
human ... HJURP(55355)
Gene Information
human ... HJURP(55355)
Gene Information
rat ... Hap1(29430)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biao Huang et al.
iScience, 21, 375-390 (2019-11-11)
Epigenomic changes and stem cell deterioration are two hallmarks of aging. Accumulating evidence suggest that senescence of mesenchymal stromal cells (MSCs) perpetuates aging or age-related diseases. Here we report that two H3K9 demethylases, KDM3A and KDM4C, regulate heterochromatin reorganization via
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE44104053252882913