Merck
HPA008436
Sigma-Aldrich
Anti-HJURP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-14-3-3-associated AKT substrate, Anti-Fetal liver-expressing gene 1 protein, Anti-Holliday junction recognition protein, Anti-Up-regulated in lung cancer 9
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TPVVQMATLTYETPQGLRIWGGRLIKERNEGEIQDSSMKPADRTDGSVQAAAWGPELPSHRTVLGADSKSGEVDATSDQEESVAWALAPAVPQSPLKNELRRKYLTQVDILLQGAEYFECAGNRAGRDVRV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HJURP(55355)
Opis ogólny
Białko rozpoznające złącze Hollidaya (HJURP) jest chaperonem histonowym białka centromerowego A (CENP-A) i czynnikiem składania chromatyny. Wiąże się bezpośrednio z połączeniem Hollidaya.
Immunogen
Holliday junction recognition protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-HJURP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry at a dilution of 1:500 against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting at a dilution of 1:500. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko rozpoznające połączenie Hollidaya (HJURP) bierze udział w rekrutacji białka centromerowego A (CENP-A) do nukleosomów w replikowanych centromerach. Jest ono rekrutowane w postaci kompleksu prenukleosomalnego we wczesnej fazie G1 cyklu komórkowego. Domena ukierunkowana na centromer (CATD) CENP-A jest potrzebna do rozpoznania białka. Jest to zatem białko regulowane cyklem komórkowym, które odgrywa ważną rolę w montażu chromatyny centromerowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71334
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HJURP is a CENP-A chromatin assembly factor sufficient to form a functional de novo kinetochore.
MC Barnhart
The Journal of Cell Biology, 194(2), 229-243 (2011)
Marie de Tayrac et al.
PloS one, 8(9), e73332-e73332 (2013-09-17)
Recent studies have highlighted the heterogeneity of gliomas and demonstrated that molecular and genetic analysis could help in their classification and in the design of treatment protocols. In a previous study we have identified a 4-gene signature highly correlated with
Wenfeng Huang et al.
PloS one, 11(2), e0148618-e0148618 (2016-02-11)
HJURP (Holliday Junction-Recognizing Protein) plays dual roles in DNA repair and in accurate chromosome segregation during mitosis. We examined whether the single nucleotide polymorphisms (SNPs) of HJURP were associated with the risk of occurrence of hepatocellular carcinoma (HCC) among chronic
Bayarbat Tsevegjav et al.
International journal of oncology, 60(3) (2022-02-02)
Since oral cancer (OC) is highly malignant and the efficacy of standard treatments is limited, the development of new therapeutics is urgently awaited. To identify potential molecular targets for new OC diagnosis and therapies, we screened oncoantigens by gene expression
Jonathan Nye et al.
PloS one, 13(10), e0205948-e0205948 (2018-10-27)
The centromere specific histone H3 variant CENP-A/CENH3 specifies where the kinetochore is formed in most eukaryotes. Despite tight regulation of CENP-A levels in normal cells, overexpression of CENP-A is a feature shared by various types of solid tumors and results