Kluczowe dokumenty
MABN2456
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HAP1, klon 1B6
clone 1B6, from mouse
Synonim(y):
Huntingtin-associated protein 1
Wybierz wielkość
25 μL
699,00 zł
100 μL
1780,00 zł
699,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
699,00 zł
100 μL
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
699,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Hap1(29430)
Opis ogólny
Białko związane z huntingtyną 1 (UniProt: P54256; znane również jako HAP1) jest kodowane przez gen Hap1 (Gene ID: 29430) u szczura. HAP1 jest białkiem związanym z huntingtyną, które jest wzbogacone w mózgu. Specyficznie wiąże się z HTT/huntingtyną, a wiązanie to jest wzmocnione przez rozszerzone powtórzenia poliglutaminowe w HTT, które wpływają na właściwości interakcji HAP1. Zarówno HTT, jak i HAP1 są zaangażowane w transport wewnątrzkomórkowy, a HAP1 ma łączyć HTT z białkami motorycznymi i / lub ładunkami transportowymi. HAP1 lokalizuje się w dużych ciałach cytoplazmatycznych niezwiązanych z błoną (ciałach stigmoidalnych) w różnych typach neuronów. Tworzenie ciał stigmoidalnych jest regulowane przez stosunek izoformy A do izoformy B HAP1. HAP1 odgrywa rolę w transporcie pęcherzykowym w neuronach, który obejmuje transportery związane z mikrotubulami i wykazano, że jest osłabiony przez połączenie ze zmutowanym HTT. U gryzoni opisano dwie izoformy HAP1 (HAP1A i HAP1B), które różnią się końcem karboksylowym. Jednak u ludzi występuje tylko izoforma HAP1A. W modelach mysich ukierunkowane zakłócenie genu HAP1 skutkuje znacznie obniżonym zachowaniem żywieniowym i przedwczesną śmiercią poporodową. Szczenięta z Hap1 -/- wykazują zmniejszone karmienie, niedożywienie, odwodnienie i przedwczesną śmierć. (Ref.: Tang, TS et al., (2003). Neuron 39 (2); 227-239; Chan, EY., et al. (2002). Hum. Mol. Gen. 11(8); 945-959).
Specyficzność
Klon 1B6 wykrywa białka HAP1A i HAP1B w mózgu myszy i szczurów. Celuje w epitop z regionu wewnętrznego.
Immunogen
Epitop: domena cytoplazmatyczna
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 137 aminokwasom z wewnętrznego regionu szczurzego białka 1 związanego z huntingtyną (HAP1).
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła HAP1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Fujinaga, R., et. al. (2011). Exp. Cell Res. 317(12):1689-700).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego HAP1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Fujinaga, R., et. al. (2011). Exp. Cell Res. 317(12):1689-700).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła HAP1 w aplikacjach Western Blotting (Chan, E.Y., et. al (2002). Hum Mol Genet. 11(8):945-59; Tang, T.S., et. al. (2003). Neuron. 39(2):227-39; Torre, E.R., et. al. (2003). J Neurosci Methods. 125(1-2):27-32).
Anti-HAP1, klon 1B6, nr kat. MABN2456, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku 1 związanemu z huntingtyną i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in brain tissue lysate from P1 Balb/c mouse.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HAP1 in brain tissue lysate from day one post-natal (P1) Balb/c mouse.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~90 kDa; obliczono 70,21 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.