Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
113-5B7, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, rabbit, rat, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (10 µg/mL)
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Paraffin Sections )
isotype
IgG3
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP14(4323)
General description
Immunogen
Application
Immunoblotting (10 g/ml)
Immunofluorescencja (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki HT-1080 lub MD-MB-231 traktowane ConA
Other Notes
Mattei, M.G., et al. 1997. Genomics:40, 168.
Okada, A., et al. 1997. J. Cell. Biol.147, 67.
Okumura, Y., et al. 1997. FEBS Lett.402, 181.
Ueno, H., et al. 1997. Cancer Res.57, 2055.
Strongin, A.Y., et al. 1995. J. Biol. Chem.270 5331.
Takino, T., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 23013.
Cottam, D. W. and Rees, R. C., 1993. Intl J. Oncol.2, 861.
Stetler-Stevenson, W. G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Fridman, R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 15389.
Woessner, J. F., 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L. A. and Stetler-Stevenson, W. G., 1990. in Sem. Cancer Biol., red. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
Goldberg, G.I., et al. 1989. PNAS86, 8207.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 113-5B7, monoclonal | clone 141-7B2, monoclonal | clone 4B11, monoclonal | clone 42-5D11, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human, rabbit, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity bovine, rat, mouse, human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| Gene Information human ... MMP14(4323) | Gene Information human ... MMP7(4316) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MMP2(4313) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| IM57-100UG | 04055977220476 |