Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki06 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
42-5D11, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
bovine, rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections
Immunoblotting (1 µg/mL)
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP2(4313)
General description
Immunogen
Application
Skrawki mrożone (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoblotting (1 g/ml)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Białko MMP-9 (nr kat. PF024 lub PF038)
Białko MMP-2 (nr kat. PF023 lub PF037)
Other Notes
Fujimoto, N., et al. 1993. Clinica Chimica Acta.221, 91.
Stetler-Stevenson, W. G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J. F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L. A. i Stetler-Stevenson, W. G. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... MMP2(4313) | Gene Information human ... MMP2(4313) | Gene Information human ... MMP3(4314) | Gene Information human ... MMP14(4323) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity bovine, rat, mouse, human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity porcine, rat, sheep, human | species reactivity human, rabbit, rat, mouse |
| clone 42-5D11, monoclonal | clone polyclonal | clone 55-2A4, monoclonal | clone 113-5B7, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| IM33-100UG | 07790788053772 |