Przejdź do
GF53
Mysie mAb przeciw tkankowemu aktywatorowi plazminogenu (Ab-1) (GMA-043)
liquid, clone GMA-043, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
GMA-043, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
1390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-043, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1-5 µg/mL)
Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLAT(5327)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko tPA o masie ~60 kDa.
Rozpoznaje białko tPA o masie ~60 kDa.
To mysie mAb przeciw tkankowemu aktywatorowi plazminogenu (Ab-1) (GMA-043) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i immunoblottingu do wykrywania tkankowego aktywatora plazminogenu (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
oczyszczony ludzki tkankowy aktywator plazminogenu (tPA)
Application
ELISA (1-5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM fosforanie sodu, 1% mannitolu, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Ludzki tPA
Other Notes
Hartleib, J., et al. 2000. Blood96, 2149.
Wiman, B., et al. 2000. Arterioscler Thromb. Vasc. Biol.20, 2019.
Pourtau, J., et al. 1998. Blood Coagul Fibrinolysis9, 609.
Van, D.E., et al. 1995. Blood85, 3510.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528215OP03IM57
Gene Information
human ... PLAT(5327)
Gene Information
human ... SERPINE1(5054)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... MMP14(4323)
clone
GMA-043, monoclonal
clone
MA-33B8, monoclonal
clone
PAb421, monoclonal
clone
113-5B7, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
rabbit, monkey, human, mouse, rat
species reactivity
human, rabbit, rat, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF53-100UG04055977220148