Przejdź do
ABT95
Przeciwciało anty-TGN46
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Trans-Golgi network integral membrane protein 2, TGN38 homolog, TGN46, TGN48, Trans-Golgi network protein TGN51
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki30 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
4
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 kwietnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1234
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TGOLN2(10618)
General description
TGN46 jest jednym z kilku białek, które wykorzystują transport wsteczny do przemieszczania się między siecią trans-Golgiego (TGN) a szlakiem endocytarnym. Transport wsteczny obejmuje wiązanie, dokowanie, fuzję i modyfikację posttranslacyjną białek TGN. Dalsze badania są nadal wymagane w celu wyjaśnienia roli i sposobu działania TGN46.
Zaobserwowano ~110 kDa. Białko to jest obserwowane przy ~110 kDa i podlega glikozylacji (Khanobdee, K. et al. (2004). Mol Vis. 13(10):933-42; Prescott, A. R., et al. (1997). Eur J Cell Biol. 72(3):238-246.).
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiego TGN46.
Application
Analiza Western Blot: 2 µg/ml tego przeciwciała wykryło TGN46 w 10 µg lizatu komórek NIH/3T3. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować wiele niescharakteryzowanych pasm.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło TGN46 w komórkach A431 i HeLa.
Anty-TGN46 wykrywa poziomy białek TGN46 i został opublikowany i zatwierdzony do stosowania w wb, IP i ICC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Vesicular Trafficking
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje cytoplazmatyczną domenę TGN46.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Immunoprecipitation in HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 0.2 µg of this antibody immunoprecipitated TGN46 in 500 µg of HeLa cell lysate (An uncharacterized band at ~29 kDa may be observed in some cell lysates.).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200355HPA012723HPA012609
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
TGN46-8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ricardo de Souza Cardoso et al.
Viruses, 13(2) (2021-02-06)
Human respiratory syncytial virus (HRSV) is the most frequent cause of severe respiratory disease in children. The main targets of HRSV infection are epithelial cells of the respiratory tract, and the great majority of the studies regarding HRSV infection are
Luis-Carlos Tábara et al.
PloS one, 11(11), e0166499-e0166499 (2016-11-20)
The endoplasmic reticulum (ER) regulates organelle dynamics through the formation of membrane contact sites (MCS). Here we describe that VMP1, a multispanning ER-resident protein involved in autophagy, is enriched in ER micro-domains that are in close proximity to diverse organelles
Luis-Carlos Tábara et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 19(8), 624-638 (2018-05-16)
The multispanning membrane protein vacuole membrane protein 1 (VMP1) marks and regulates endoplasmic reticulum (ER)-domains associated with diverse ER-organelle membrane contact sites. A proportion of these domains associate with endosomes during their maturation and remodeling. We found that these VMP1
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT9504053252826535