Merck
HPA012723
Sigma-Aldrich
Anti-TGOLN2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TGN38 homolog, Anti-TGN46, Anti-TGN48, Anti-Trans-Golgi network integral membrane protein 2 precursor, Anti-Trans-Golgi network protein TGN51
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KDVPNKSGAEKQTPKDGSNKSGAEEQGPIDGPSKSGAEEQTSKDSPNKVVPEQPSWKDHSKPISNPSDNKELPKADTNQLADKGKLSPHAFKTESGEETDLISPPQEEVKSSEPTEDVEPKEAEDDDTGPEEGSPPKEEKEKMSGSAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGOLN2(10618)
Opis ogólny
Integralne białko błonowe sieci trans-Golgiego 2 (TGOLN2) jest heterodimerycznym integralnym białkiem błonowym typu I. Ma wysoce konserwatywny koniec N składający się z peptydu sygnałowego. Koniec C zawiera część domeny lumenalnej, region obejmujący błonę i ogon cytoplazmatyczny.
Immunogen
Trans-Golgi network integral membrane protein 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TGOLN2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using indirect immunofluorescence[1] and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Integralne białko błonowe sieci trans-Golgiego 2 (TGOLN2) przemieszcza się między siecią trans-Golgiego (TGN) a powierzchnią komórki poprzez wczesny przedział endosomalny. Uczestniczy w tworzeniu pęcherzyków egzocytarnych w TGN, działając jako receptor dla kompleksów białka cytoplazmatycznego znanego jako p62 i jednego białka wiążącego GTP. Sugeruje się, że TGOLN2 łączy segregację białek wydzielniczych z pączkowaniem pęcherzyków egzocytarnych. Domena cytozolowa TGOLN2 oddziałuje z kompleksami adaptorowymi klatryny AP2 (białko adaptorowe 2), a także z białkiem wiążącym aktynę F, neurabiną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72068
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K K Stanley et al.
Trends in cell biology, 3(8), 252-255 (1993-08-01)
TGN38/41 is a heterodimeric integral membrane protein that cycles between the trans Golgi network and the cell surface. A tyrosine-containing tetrapeptide motif within its cytoplasmic tail is necessary and sufficient for determining its steady-state location in the TGN. Recent results
Angel Ashikov et al.
Human molecular genetics, 27(17), 3029-3045 (2018-06-08)
Genomics methodologies have significantly improved elucidation of Mendelian disorders. The combination with high-throughput functional-omics technologies potentiates the identification and confirmation of causative genetic variants, especially in singleton families of recessive inheritance. In a cohort of 99 individuals with abnormal Golgi
S Ponnambalam et al.
Journal of cell science, 109 ( Pt 3), 675-685 (1996-03-01)
cDNAs encoding the human and macaque homologues of rat TGN38 have been cloned and sequenced. The proteins have a highly conserved N terminus (comprising the signal peptide) and C terminus (comprising part of the lumenal domain, the membrane spanning region
Shigeo Nagashima et al.
Archives of virology, 159(5), 979-991 (2013-11-14)
Our previous studies demonstrated that hepatitis E virus (HEV) requires the multivesicular body (MVB) pathway to release virus particles, suggesting that HEV utilizes the cellular ESCRT machinery in the cytoplasm, not at the cell surface, to be released from infected
D J Stephens et al.
The Journal of biological chemistry, 274(42), 30080-30086 (1999-10-09)
TGN38 is a type I integral membrane protein that constitutively cycles between the trans-Golgi network (TGN) and plasma membrane. The cytosolic domain of TGN38 interacts with AP2 clathrin adaptor complexes via the tyrosine-containing motif (-SDYQRL-) to direct internalization from the