Merck
SAB4200355
Sigma-Aldrich
Anti-TGN46 antibody, Mouse monoclonal
clone TGN46-8, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Trans-Golgi network protein, 46-kD
Wybierz wielkość
200 μL
2190,00 zł
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2190,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TGN46-8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
80-100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human TGN46
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGOLN2(10618)
Opis ogólny
Integralne białko błonowe sieci trans-Golgiego 2 (TGOLN2), znane również jako sieć trans-Golgiego 46 (TGN46), jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2p11.2. Jest to heterodimeryczne integralne białko błonowe typu I. TGOLN2 ma wysoce konserwatywny koniec N, który składa się z peptydu sygnałowego. Koniec C posiada domenę lumenalną, region obejmujący błonę i ogon cytoplazmatyczny.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego TGN46, skoniugowany z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u małpy i różni się o 3 aminokwasy w szczurzym i mysim TGN46.
Działania biochem./fizjol.
Integralne białko błonowe sieci trans-Golgiego 2 (TGOLN2) przemieszcza się między siecią trans-Golgiego (TGN) a powierzchnią komórki poprzez wczesny przedział endosomalny. W ruchu tym pośredniczy oparty na tyrozynie sygnał tetrapeptydowy (SDYQRL) w domenie cytoplazmatycznej. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu pęcherzyków egzocytarnych w TGN, działając jako receptor dla kompleksów białka cytoplazmatycznego znanego jako p62 i jednego białka wiążącego GTP. Cytoplazmatyczna domena TGOLN2 wiąże się z kompleksem i jest niezbędna w procesie pączkowania. Pośredniczy w sprzężeniu segregacji białek wydzielniczych z pączkowaniem pęcherzyków egzocytarnych. Domena cytozolowa TGOLN2 oddziałuje z kompleksami adaptorowymi klatryny AP2, a także z regionem zwiniętej cewki białka zwanego neurabiną.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Primate homologues of rat TGN38: primary structure, expression and functional implications.
Journal of Cell Science (1996)
Molecular cloning and expression of a novel human trans-Golgi network glycoprotein, TGN51, that contains multiple tyrosine-containing motifs.
Kain R
The Journal of Biological Chemistry (1998)
Kamal L Nahas et al.
PLoS pathogens, 18(7), e1010629-e1010629 (2022-07-08)
Herpes simplex virus-1 (HSV-1) is a large, enveloped DNA virus and its assembly in the cell is a complex multi-step process during which viral particles interact with numerous cellular compartments such as the nucleus and organelles of the secretory pathway.
TGN38/41: a molecule on the move.
Trends in Cell Biology (1993)
Direct interaction of the trans-Golgi network membrane protein, TGN38, with the F-actin binding protein, neurabin.
The Journal of Biological Chemistry (1999)