Przejdź do
ABS1050
Anty-IRX-3
serum, from rabbit
Synonim(y):
Iroquois-class homeodomain protein IRX-3, ;Homeodomain protein IRXB1, Iroquois homeobox protein 3, Iroquois-class homeodomain protein IRX-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Irx3(16373)
General description
Białko homeodomeny klasy Iroquois IRX-3 (UniProt P81067; znane również jako białko homeodomeny IRXB1, białko homeobox klasy Iroquois 3) jest kodowane przez gen Irx3 (znany również jako Irxb1) (Gene ID 16373) u myszy. Geny Iroquois homeobox (Irx) kodują rodzinę homeodomenowych czynników transkrypcyjnych, które są konserwowane od robaków do kręgowców. Sześć genów IRX znajduje się w dwóch klastrach w genomach człowieka (IRXA i IRXB) i myszy (IrxA i IrxB). Irx3 i Irx5 z klastra IrxB ulegają ekspresji w rozwijającym się mysim pąku kończyny i są niezbędne do tworzenia proksymalnego i przedniego szkieletu. Irx3 i Irx5 są wymagane do ustalenia wczesnej polaryzacji przednio-tylnej (AP) i określenia przedniej populacji progenitorów. Poszczególne geny Irx są również ważne dla niektórych postnatalnych funkcji serca w rozwijającym się sercu myszy, w tym repolaryzacji serca (Irx5) i szybkiego przewodzenia komorowego (Irx3). Postnatalna delecja Irx3 i Irx5 w mięśniu sercowym prowadzi do wydłużenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, częściowo z powodu aktywacji ekspresji białka kanału Na(+) Nav1.5. Jednak połączona postnatalna utrata Irx3 i Irx5 skutkuje przywróceniem gradientu repolaryzacji, który jest zmieniony w sercach zmutowanych Irx5, co sugeruje, że postnatalna aktywność Irx3 może być tłumiona przez Irx5 u myszy.
Zaobserwowano ~58 kDa. Obliczono 52,69 kDa (izoforma 1) i 54,89 kDa (izoforma 2). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany mysi fragment C-końcowy IRX-3/IRXB1.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:5000 z reprezentatywnej partii wykryło IRX-3/IRXB1 w 10 µg lizatów tkanki mózgowej myszy embrionalnych E16 i postnatalnych (P1 i P7).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia została oczyszczona metodą powinowactwa i wykryła całkowitą eliminację ekspresji IRX-3/IRXB1 w lizatach pąków kończyny tylnej zarodków pochodzących od ciężarnych myszy Cre-ER(TM);Irx3/5-CKO 48 godzin po indukcji Cre przez leczenie tamoksyfenem (Li, D., et al. (2014). Dev. Cell. 29(2):233-240).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia została oczyszczona metodą powinowactwa i wykryła zarówno endogenną IRX-3/IRXB1, jak i specyficzną tkankowo ekspresję dominującego ujemnego transgenu EnR-Irx3 w lizacie tkanki podwzgórza myszy EnR-Irx3;Ins2-Cre (Smemo, S., et al. (2014). Nature. 507(7492):371-375).
To królicze poliklonalne przeciwciało anty-IRX-3, nr kat. ABS1050 wykrywa poziomy IRX-3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami mysiego IRX-3/IRXB1 zgłoszonymi przez UniProt (P81067).
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in embryonic mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected IRX-3/IRXB1 in 10 µg of E13-14 embryonic mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1932SAB1409807SAB1409808
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
unpurified
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
mouse ... Irx3(16373)
Gene Information
mouse ... Irx5(54352)
Gene Information
human ... IRX3(79191)
Gene Information
human ... IRX3(79191)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-IRX-3
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS105004054839034640