Kluczowe dokumenty
ABE1932
Sigma-Aldrich
Anty-IRX-5
from rabbit
Synonim(y):
Iroquois-class homeodomain protein IRX-5, Homeodomain protein IRXB2, Iroquois homeobox protein 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Irx5(54352)
Opis ogólny
Białko homeodomeny klasy Iroquois IRX-5 (UniProt Q9JKQ4; znane również jako białko homeodomeny IRXB2, białko homeobox klasy Iroquois 5) jest kodowane przez gen Irx5 (znany również jako Irxb2) (identyfikator genu 54352) u myszy. Geny Iroquois homeobox (Irx) kodują rodzinę homeodomenowych czynników transkrypcyjnych, które są konserwowane od robaków do kręgowców. Sześć genów IRX znajduje się w dwóch klastrach w genomach człowieka (IRXA i IRXB) i myszy (IrxA i IrxB). Irx3 i Irx5 z klastra IrxB ulegają ekspresji w rozwijającym się mysim pąku kończyny i są niezbędne do tworzenia proksymalnego i przedniego szkieletu. Irx3 i Irx5 są wymagane do ustalenia wczesnej polaryzacji przednio-tylnej (AP) i określenia przedniej populacji progenitorów. Poszczególne geny Irx są również ważne dla niektórych postnatalnych funkcji serca w rozwijającym się sercu myszy, w tym repolaryzacji serca (Irx5) i szybkiego przewodzenia komorowego (Irx3). Postnatalna delecja Irx3 i Irx5 w mięśniu sercowym prowadzi do wydłużenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, częściowo z powodu aktywacji ekspresji białka kanału Na(+) Nav1.5. Jednak połączona postnatalna utrata Irx3 i Irx5 skutkuje przywróceniem gradientu repolaryzacji, który jest zmieniony w sercach zmutowanych Irx5, co sugeruje, że postnatalna aktywność Irx3 może być tłumiona przez Irx5 u myszy.
Specyficzność
Ta królicza poliklonalna surowica odpornościowa celuje w wewnętrzny region w C-końcowej połowie mysiego IRX-5/IRXB2.
Immunogen
Rekombinowane mysie białko fuzyjne IRX-5/IRXB2 z C-końcowym fragmentem znakowanym His (Chen, C.W., et al. (2005). Dev. Biol. 287(1):48-60).
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia została oczyszczona metodą powinowactwa i wykryła zwiększoną ekspresję IRX-5/IRXB2 w lizatach tkanki serca po urodzeniu P10 od myszy z miR-1-2-knockout (Zhao, Y., et al. (2007). Cell. 129(2):303-317).
To królicze poliklonalne przeciwciało anty-IRX-5, nr kat. Nr ABE1932 wykrywa poziomy IRX-5 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in postnatal mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antiserum detected IRX-5/IRXB2 in 10 µg of postnatal P10 mouse heart tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~54 kDa. Obliczono 50,76 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Nieoczyszczony
Surowica króliczych przeciwciał poliklonalnych z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1