Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1409807
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRX3 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IRX-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.18 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRX3(79191)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
IRX3 jest członkiem rodziny genów homeobox Iroquois (patrz IRX1; MIM 606197) i odgrywa rolę we wczesnym etapie rozwoju neuronalnego (Bellefroid et al., 1998 [PubMed 9427753]). Członkowie tej rodziny wydają się odgrywać wiele ról podczas tworzenia wzorców zarodków kręgowców (Lewis i in., 1999 [PubMed 10370142]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
IRX3 (NP_077312, 182 a.a. ~ 285 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSEREEEDEEEDEEDCKRELELEEEELGGEEEDTGEGLADDDEDEEIDLENLDGAATEPELSLAGAARRDGDLGLGPI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)