Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CRIM1(51232)
Immunogen
Application
Immunoprecypitacja: 5 μL na 1 ml ekstraktu komórkowego. Preferowanym buforem do lizy tkanek/komórek jest RIPA. Sugerowany czas inkubacji wynosi 2-4 godziny. Sugerowanym czynnikiem wychwytującym jest białko A.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wewnątrzkomórkowa i związana z błoną.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) immunohistochemistry: 1:50- 1:200 | technique(s) ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB5699 | 04053252330490 |