Kluczowe dokumenty
WH0051232M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRIM1 antibody produced in mouse
clone 6E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-S52, Anti-cysteine-rich motor neuron 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRIM1(51232)
Opis ogólny
Gen kodujący bogaty w cysteinę neuron ruchowy 1 (CRIM1) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2p21. Jest to przypuszczalne białko transmembranowe, które posiada motyw białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF) i wiele powtórzeń bogatych w cysteinę. CRIM1 jest antagonistą białek morfogenetycznych kości. Gen CRIM1 koduje białko transbłonowe typu I, które ulega ekspresji głównie w angiogennych komórkach śródbłonka.
Immunogen
CRIM1 (NP_057525, 36 a.a. ~ 145 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VCLPCDESKCEEPRNCPGSIVQGVCGCCYTCASQRNESCGTFGIYGTCDRGLRCVIRPPLNGDSLTEYEAGVCEDENWTDDQLLGFKPCNENLIAGCNIINGKCECNTI
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-CRIM1 wyprodukowane u myszy zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Bogaty w cysteinę neuron ruchowy 1 (CRIM1) może wchodzić w interakcje z czynnikami wzrostu związanymi z różnicowaniem i przeżyciem neuronów ruchowych. Może odgrywać rolę w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego (OUN). CRIM1 wpływa na adhezję i migrację komórek nowotworowych. Moduluje dojrzewanie preproteiny morfogenetycznej kości.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CRIM1, a newfound cancer-related player, regulates the adhesion and migration of lung cancer cells.
Zeng H
Growth Factors (2015)
Crim1 maintains retinal vascular stability during development by regulating endothelial cell Vegfa autocrine signaling
Jieqing Fan
Development (2014)
CRIM1, a novel gene encoding a cysteine-rich repeat protein, is developmentally regulated and implicated in vertebrate CNS development and organogenesis.
Kolle G
Mechanisms of Development (2000)
Jieqing Fan et al.
Development (Cambridge, England), 141(2), 448-459 (2013-12-20)
Angiogenesis defines the process in which new vessels grow from existing vessels. Using the mouse retina as a model system, we show that cysteine-rich motor neuron 1 (Crim1), a type I transmembrane protein, is highly expressed in angiogenic endothelial cells.
CRIM1, the antagonist of BMPs, is a potential risk factor of cancer.
Zeng H and Tang L
Current Cancer Drug Targets (2014)