Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
Informacje o tej pozycji
548,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
General description
- 857005.0500: Kompatybilny z syntezatorami DNA Cytiva ÄKTA. Mocowany bezpośrednio do urządzenia (wykończenie szyjki GL-45)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 300 |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
48.9 °F
flash_point_c
9.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-24-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8570050500 | 04027269227043 |