Przejdź do
8.57002
Odczynnik zamykający A do syntezy DNA
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
Synonim(y):
20% n-metyloimidazolu w MeCN (v/v), Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
905,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
General description
Wstępnie zmieszany, gotowy do użycia odczynnik aktywujący
  • 857002.0500: Kompatybilny z syntezatorami DNA Cytiva ÄKTA. Mocowany bezpośrednio do urządzenia (wykończenie szyjki GL-45)
  • 857002.1000: Kompatybilny z syntezatorami DNA Cytiva ÄKTA. Wolnostojący od instrumentu (wykończenie szyjki GL-45)
  • 857002.2500: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Samodzielnie z instrumentem (wykończenie szyjki 38 mm)
  • 857002.4000: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Samodzielnie z instrumentu (wykończenie szyjki 38 mm)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.570128.570111.18609
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Acetylations
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
41.9 °F
flash_point_c
5.5 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
857002050004027269226879
857002100004027269226923
857002400004027269646417