Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
transition temp
flash point 10.0 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
- 857006.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.87 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
50.0 °F
flash_point_c
10.0 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8570060200 | 04027269227074 |
| 8570064000 | 04054839323133 |
| 8570060500 | 04027269227081 |