Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
autoignition temp.
215 °C (THF)
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
transition temp
flash point -21.5 °C (THF)
storage temp.
2-30°C
General description
- 857011.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
- 857011.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200, 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| transition temp flash point -21.5 °C (THF) | transition temp - | transition temp flash point -22 °C (Information refers to the main component.) | transition temp - |
| manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename - |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capping Reagent A for DNA Synthesis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-6.7 °F - (THF)
flash_point_c
-21.5 °C - (THF)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-24-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8570110450 | 04027269281366 |
| 8570114000 | 04054839034855 |