Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2750,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
InChI key
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] S. Hanessian & X. Fang (1998) Tetrahedron Lett., 39, 733.
[ 2] A. Bianco, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 681.
[3] A. Kamal, et al. (2002) Tetrahedron Lett., 43, 2103.
[4 ] C. W. Phoon, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7959.
[ 5] A. Kamal, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 6969.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis after derivatization with thioacetic acid): 0.60 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form beads | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
| manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550940001 | 04027269113506 |
| 8550940005 | 04027269113513 |
| 8550940025 | 04027269113520 |