Przejdź do
13609
Wang resin
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Synonim(y):
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
1.1 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
General description
Wang resin also known as p-Alkoxybenzyl alcohol resin, is commonly used as a solid support in the synthesis of peptides.
Application
Wang resin is used as a solid support to obtain cyclotides via solid phase peptide synthesizing method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1361817095520608
description
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
description
extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading
description
extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
description
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
alcohol
functional group
alcohol
functional group
alcohol
functional group
alcohol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
extent of labeling
1.1 mmol/g loading
extent of labeling
0.6-1.2 mmol/g loading
extent of labeling
1.0 mmol/g loading
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g OH loading
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wang resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)