Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
1.0 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
75-100 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wang resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?