Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł 370,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
370,50 zł
Cena katalogowa494,00 złZaoszczędź 25%form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
0.6-1.2 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
200-400 mesh
functional group
alcohol
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading | description extent of labeling: 1.0 mmol/g loading | description 100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading | description 100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group alcohol | functional group alcohol | functional group alcohol | functional group alcohol |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 200-400 mesh | particle size 75-100 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh |
| extent of labeling 0.6-1.2 mmol/g loading | extent of labeling 1.0 mmol/g loading | extent of labeling 1.1 mmol/g loading | extent of labeling 1.0-1.5 mmol/g OH loading |
| form solid | form solid | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wang resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?