Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Quality Level
product line
NovaGel, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.60 - 0.90 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The PEG-PS resin is prepared from aminomethyl copoly (Styrene 1% DVB), 100 - 200 mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| product line NovaGel, Novabiochem® | product line NovaGel, Novabiochem® | product line NovaGel, Novabiochem® | product line NovaGel, Novabiochem® |
| functional group amine | functional group amine | functional group alcohol | functional group alcohol |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Novabiochem® oferuje nośniki polimerowe do syntezy peptydów w fazie stałej, odpowiednie dla różnych długości i sekwencji peptydów.
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550840005 | 04027269113049 |
| 8550840001 | 04027269113032 |
| 8550840025 | 04027269113056 |