Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
NovaGel, Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica ta jest przygotowywana przez derywatyzację aminometylowego NovaGel za pomocą zasadowo nietrwałego łącznika kwasu 4-hydroksymetylobenzoesowego. Żywice NovaGel łączą wysoką funkcjonalność żywic polistyrenowych z doskonałymi właściwościami pęcznienia nośników typu PEG-PS [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0285
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550860025 | 04027269113155 |
| 8550860005 | 04027269113148 |
| 8550860001 | 04027269113131 |