Merck
8.55031
Rink Amide NovaGel
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
NovaGel, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica ta jest przygotowywana przez derywatyzację aminometylu NovaGel za pomocą zmodyfikowanego łącznika Rink. Żywice NovaGel łączą w sobie wiele doskonałych właściwości żywic na bazie PEG-PS z wysoką wydajnością ładowania konwencjonalnych nośników na bazie polistyrenu. W porównaniu z żywicą amidową Rink, stwierdzono, że żywica ta daje lepsze wyniki w syntezie peptydów o długości do 17 aminokwasów [1]. Opisano zastosowanie tego nośnika do przygotowania koniugatów oligonukleotyd-peptyd [2].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 0.70 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The PEG-PS resin is prepared from aminomethyl copoly(styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0286
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855031000104027269110574
855031002504027269110598
855031000504027269110581