Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3610,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 100,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 63 160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
Nazwa produktu
2-Chlorotrityl chloride resin (100-200 mesh), 1% DVB, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis ResinsLiterature references
[1] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3947.
[2] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3943.
[3] K. Barlos, et al. (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 590.
[4] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 37, 513.
[5] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 562.
[6] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 555.
[7] H. Wenschuh, et al. in ′Peptides 1994, Proc. 23rd European Peptide Symposium′, H. Maia (Eds), ESCOM, Leiden, 1995, pp. 287.
[8] H. Wenschuh, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 405.
[9] B. B. Shankar, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 2447.
[10] Z. Zhu & B. Mckittrick (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7479.
[11] U. Heinelt, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 227.
[12] K. J. Elgie, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 2753.
[13] S. Batra, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 5971.
[14] M. Cardno, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2163.
[15] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[16] W. J. Hoekstra, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2629.
[17] J. Perumattan, et al. (1998) Mol. Div., 3, 121.
[18] J. J. McNally, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39,967.
[19] M. A. Youngman & S. L. Dax (1997) Tetrahedron Lett., 38, 6347.
[20] A. Bernhardt, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 143.
[21] S. L. Mellor, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 3311.
[22] M. M. Meloni & M. Taddei (2001) Org. Lett., 3, 337.
[23] R. Bollhagen, et al. (1994) J. Chem. Soc ., Chem. Commun., 2559.
Application
- Efficient Synthesis of Protein Mimics by Sequential Native Chemical Ligation: This study utilized 2-Chlorotrityl chloride resin (100-200 mesh, 1% DVB) for solid-phase peptide synthesis, highlighting its effective use in complex peptide assembly processes. (Kruijtzer & Liskamp).
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Ala-Leu loaded resin): 1.00 - 1.80 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): 2.0 - 5.0 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 4.2 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 100 - 200 mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: alcohol reactive |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550170025 | 04027269109899 |
| 8550170005 | 04027269109882 |
| 8550170001 | 04027269109875 |