Merck
8.55079
Żywica DHP HM (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonim(y):
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-yl-methoxymethyl polystyrene (100-200 mesh), Ellman′s dihydropyran resin
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: alcohol reactive
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Bardzo wszechstronny nośnik do immobilizacji w fazie stałej pierwszo- i drugorzędowych alkoholi [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11], fenoli [12], puryn [13] i indoli [14]. Derywatyzację przeprowadza się poprzez traktowanie nośnika w DCM z nadmiarem alkoholu w obecności katalitycznej ilości p-toluenosulfonianu pirydyniowego. Podobny nośnik oparty na DHP został również użyty do immobilizacji tetrazoli [15]. Uwalnianie alkoholu produktu z nośnika przeprowadzono przez traktowanie 95% TFA/5% wody[1] i TFA/DCM/EtOH [2,12]. Jednakże, użycie TFA może prowadzić, w niektórych przypadkach, do powstawania trifluorooctanu. Metody, które eliminują tę potencjalną reakcję uboczną obejmują PPTS/BuOH/DCE [3], TosOH w DCM [16] i TosOH w DCE/BuOH [17].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] L. A. Thompson & J. A. Ellman (1994) Tetrahedron Lett., 35, 9333.
[2 ] O. B. Wallace (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4939.
[3] G. Liu & J. A. Ellman (1995) J. Org. Chem., 60, 7712.
[ 4] E. K. Kick & J. A. Ellman (1995) J. Med. Chem., 38, 1427.
[ 5] J. S. Koh & J. A. Ellman (1996) J. Org. Chem., 61, 4494.
[6 ] J. Cossy, et al. (2000) Synlett, 3, 409.
[7] M. Ramaseshan, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 615.
[ 8] M. Ramaseshan, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 4743.
[ 9] A. Bianco, et al. (2000) J. Org. Chem., 65, 2179.
[10] M. Steger, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 2537.
[ 11] A. Dahlgren, et al. (2003) Bioorg. Med.Chem. Lett., 11, 827.
[12 ] W. H. Pearson & R. B. Clark (1997) Tetrahedron Lett., 38, 7669.
[13] D . A. Nugiel, et al. (1997) J. Org. Chem., 62, 201.
[ 14] A. L. Smith, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 8317.
[15] S.-E. Yoo, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 1203.
[16 ] J. Beythien (Merck Biociences AG), komunikacja osobista.
[ 17] M. R. Tremblay, et al. (1999) Bioorg. Med. Chem. Lett., 9, 2827.
Analysis Note
Color (visual): slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Gly-ol loaded resin): 0.70 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0192
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855079002504027269112806
855079000104027269112783
855079000504027269112790