Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
250,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-30°C
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] H. Rink (1987) Tetrahedron Lett..., 28, 3787.
[ 2] H. U. Immer, et al. w ′Peptides, Chemistry, Structure &Biology, Proc. 11th American Peptide Symposium′, J. E. Rivier & G. R. Marshall (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 1054.
[3] S. L. Mellor & W. C. Chan (1997) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2005.
[ 4 ] R. S. Garigipati (1997) Tetrahedron Lett., 38, 6807.
[ 5] W.K.-D. Brill w "First Conference on Synthetic Organic Chemistry", www.mdpi.org/ecsoc, 1997.
[6] W.K.-D. Brill (1998) Syn. Lett., 906.
[ 7] R. A. Tommesi, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 5477.
[ 8] W.K.-D. Brill (2001) Syn. Lett., 1097.
[9] W.K.-D. Brill & C. Riva-Toniolo (2001) Tetrahedron Lett., 42, 65`5.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substition of the Fmoc-NH2 loaded resin): 0.35 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 -200 mesh
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group alcohol | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550600005 | 04027269111878 |
| 8550600025 | 04027269111885 |
| 8550600001 | 04027269111861 |