Przejdź do
8.55068
Hydroxymethyl polystyrene
100-200 mesh, 1% DVB, Novabiochem®
Synonim(y):
Polystyrene-CH 2OH (100-200 mesh)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
13111023
NACRES:
NA.22
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Polistyren hydroksymetylowy (100-200 mesh), 1% DVB, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-30°C
General description
Żywica ta jest idealna do immobilizacji kwasów karboksylowych w fazie stałej. Podczas przyłączania diacydów obserwuje się mniej sieciowania niż w przypadku żywicy Merrifield [1]. Reakcja z odpowiednim odpowiednikiem fosgenu przekształca tę żywicę w podłoże odpowiednie do immobilizacji amin [2]. Uwalnianie kwasów karboksylowych z tego nośnika odbywa się zwykle przez traktowanie żywicy H For TFMSA lub przez wodorolizę [3]. Alkohole mogą być uwalniane przez redukcję za pomocą DIBAL [4] lub LiBH4[5]. Estry metylowe mogą być wytwarzane przez transestryfikację za pomocą MeONa [ 6] lub Ti(OEt)4/CH3CO2Me [7]. Karboksyamidy są również dostępne poprzez aminolizę katalizowaną kwasem Lewisa [8].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] J. M. Goldwasser, et al. (1978) Can. J. Chem., 56,1562.
[2] D. J. Burdick, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34,2589.
[3] J. M. Schlatter, et al. (1977) Tetrahedron Lett., 2851.
[4] M. J. Kurth, et al. (1994) J. Org. Chem., 59,5862.
[ 5] J. M. Stewart & J. D. Young in ′Solid Phase Peptide Synthesis, 2nd Ed.′, Rockford, Illinois, Pierce Chemical Company, 1984, pp. 92.
[6] R. Frenette, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35,9177.
[7] L. T. Tietze & A. Steinmetz (1996) Angew. Chem. Int. Ed.Engl., 35, 651.
[ 8] D. R. Barn, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 3213.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.60 - 1.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 -200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0110
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)