Przejdź do
8.52351
cis-Fmoc-Pro(4-N3)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
cis-Fmoc-Pro(4-N3)-OH, Fmoc-(2S, 4S)-4-azidoproline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1050,00 zł
Cena katalogowa1400,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
cis-Fmoc-Pro(4-N3)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
azide
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+](=[N-])=N[C@@H]1CN([C@@H](C1)C(=O)O)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C20H18N4O4/c21-23-22-12-9-18(19(25)26)24(10-12)20(27)28-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18H,9-11H2,(H,25,26)/t12-,18-/m0/s1
InChI key
HOPXMBBEYJTPNX-SGTLLEGYSA-N
General description
Przydatne narzędzie do syntezy rozgałęzionych, modyfikowanych łańcuchem bocznym, cyklicznych peptydów i narzędzi peptydowych do chemii kliknięć za pomocą Fmoc SPPS. Grupa azydowa łańcucha bocznego jest całkowicie stabilna wobec piperydyny i TFA, ale może być łatwo przekształcona w aminę w fazie stałej lub w roztworze poprzez redukcję tiolami [1] lub fosfinami[2,3].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik po wyborze ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] M . Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J . T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett.,3, 781.
[3] N . Nepomniaschiy, et al. (2008) Org.Lett., 10, 5243.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.523268.523228.52321
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
functional group
azide
functional group
azide
functional group
azide
functional group
azide
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852351000104027269278823
852351825004027269278816