Merck
8.52322
Fmoc-δ-azidonorwalina
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-δ-azidonorvaline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.40
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
azide
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C20H20N4O4/c21-24-22-11-5-10-18(19(25)26)23-20(27)28-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,23,27)(H,25,26)/t18-/m0/s1
InChI key
TVPIDQLSARDIPX-SFHVURJKSA-N
General description
Przydatne narzędzie do syntezy rozgałęzionych, modyfikowanych łańcuchem bocznym, cyklicznych peptydów i narzędzi peptydowych do chemii kliknięć za pomocą Fmoc SPPS. Grupa azydowa łańcucha bocznego jest całkowicie stabilna wobec piperydyny i TFA, ale może być łatwo przekształcona w aminę w fazie stałej lub w roztworze poprzez redukcję tiolami [1] lub fosfinami [2,3].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przewodnik po wyborze ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] M. Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[ 2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett., 3, 781.
[ 3] N . Nepomniaschiy, et al. (2008) Org. Lett., 10, 5243.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)