Przejdź do
8.52259
(9-fluorenylometylo) chloroformat
Novabiochem®
Synonim(y):
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, (9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenmethyl ester, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.70
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
249-313-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
60-63 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
General description
Odczynnik do wprowadzania grupy zabezpieczającej Fmoc [1].
Referencje literaturowe
[1] L .A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.182038.008818.02353
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
mp
60-63 °C
mp
60-63 °C
mp
-81 °C, −81 °C (lit.)
mp
-28 °C
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (9-fluorenylometylo) chloroformat
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852259002504027269176969
852259010004027269188962