Przejdź do
8.18203
(9-fluorenylometylo) chloroformat
for synthesis
Synonim(y):
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
145,00 zł
5 g
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
473,00 zł
25 g
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.70
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
249-313-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
145,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
form
powder
dilution
(for synthesis)
mp
60-63 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroforman (9-fluorenylometylu), znany również jako chlorek Fmoc, jest bardzo wszechstronnym odczynnikiem o różnorodnych zastosowaniach w syntezie organicznej. Jest on najczęściej wykorzystywany do wprowadzania nietrwałej grupy chroniącej Fmoc do funkcyjnych amin, szczególnie podczas produkcji aminokwasów chronionych Fmoc. Chlorek Fmoc był również używany do generowania mieszanych bezwodników karboksylowych i węglowych w celu ułatwienia tworzenia wiązań amidowych i estrowych. Jest rozpuszczalny w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak dichlorometan, tetrahydrofuran i dimetyloformamid.
Application
Najnowsze zastosowania (9-fluorenylometylo) chloroformianu obejmują:
  • (9-fluorenylometylo) chloroformian może być stosowany jako odczynnik sprzęgający.
  • W syntezie estrów aminokwasów. Chlorek Fmoc aktywuje grupę kwasu karboksylowego aminokwasu, umożliwiając jej reakcję z alkoholem z wytworzeniem estru.
  • W przygotowaniu lizogangliozydów.
  • W syntezie peptydów zawierających DOPA w fazie stałej.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.023538.522598.02358
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
synthesis grade
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
mp
60-63 °C
mp
-28 °C
mp
60-63 °C
mp
-
dilution
(for synthesis)
dilution
(for synthesis)
dilution
-
dilution
(for synthesis)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (9-fluorenylometylo) chloroformat
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of peptides containing DOPA (3, 4-dihydroxyphenylalanine)
Sever MJ and Wilker JJ
Tetrahedron, 6139-6146 (2001)
Synthesis of Reactive Amino Acid Esters by Using 9-Fluorenylmethyl Chloroformate
Yamamoto H and Wu A
Synfacts, 16, 1247-1247 (2020)
9-Fluorenylmethoxycarbonyl amino-protecting group
Carpino LA and Han GY
The Journal of Organic Chemistry, 37, 3404-3404 (1972)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818203002504022536982083
818203850004027269278595
818203000504022536430096
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?